Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Carbobenzyloxy-L-Phenylalanin, 99+ %
Artikelnummer. 10338960 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10338960 25 g Glasflasche 25 Gramm
10237500 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10338960 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 275960250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1161-13-3 | C17H17NO4 | 299.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1161-13-3
Summenformel C17H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 299.33
MDL-Nummer MFCD00020418
InChI-Schlüssel RRONHWAVOYADJL-HNNXBMFYSA-N
Synonym z-phe-oh, n-cbz-l-phenylalanine, carbobenzoxyphenylalanine, cbz-phe-oh, n-carbobenzoxy-l-phenylalanine, carbobenzoxy-l-phenylalanine, z-l-phenylalanine, benzyloxycarbonyl phenylalanine, n-carbobenzyloxy-l-phenylalanine
PubChem CID 70878
IUPAC-Name (2S)-3-Phenyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propansäure
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Carbobenzyloxy-L-phenylalanine
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 85°C to 88°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Menge 25 g
Spezifische Drehung + 5
Formelmasse 299.32
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.