Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Carbobenzyloxy-L-Valin, +99 %
Artikelnummer. 10287400 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10287400 5 g Glasflasche 5 Gramm
10388810 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 10287400
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 275940050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1149-26-4 | C13H17NO4 | 251.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1149-26-4
Summenformel C13H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 251.28
MDL-Nummer MFCD00008922
InChI-Schlüssel CANZBRDGRHNSGZ-NSHDSACASA-N
Synonym n-carbobenzyloxy-l-valine, n-cbz-l-valine, z-val-oh, cbz-l-valine, n-benzyloxycarbonyl-l-valine, n-carbobenzoxy-l-valine, z-l-val-oh, carbobenzoxy-l-valine, z-valine, carbobenzyloxy-l-valine
PubChem CID 726987
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Carbobenzyloxy-L-valine
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 58°C to 60°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Menge 5 g
Beilstein 06, 1502
Spezifische Drehung -4
IUPAC-Name (2S)-3-Methyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butansäure
Formelmasse 251.28
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver