Learn More
N-Cbz-D-Methionin, TRC
Artikelnummer. 30348794
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30348794 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30348794 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC22774025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Cbz-D-methionine
CAS 28862-80-8
Summenformel C13H17NO4S
Menge 25 g
Synonym N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-D-methionine
InChI-Formel InChI=1S/C13H17NO4S/c1-19-8-7-11(12(15)16)14-13(17)18-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m1/s1
SMILES O=C(O)[C@H](NC(OCC1=CC=CC=C1)=O)CCSC
IUPAC-Name ((Benzyloxy)carbonyl)-D-methionin
Molekulargewicht (g/mol) 283.34
Formelmasse 283.09