Learn More
N-Cbz-D-Methionin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Cbz-D-methionine |
| CAS | 28862-80-8 |
| Summenformel | C13H17NO4S |
| Menge | 5 g |
| Synonym | N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-D-methionine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H17NO4S/c1-19-8-7-11(12(15)16)14-13(17)18-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(O)[C@H](NC(OCC1=CC=CC=C1)=O)CCSC |
| IUPAC-Name | ((Benzyloxy)carbonyl)-D-methionin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 283.34 |
| Formelmasse | 283.09 |