Learn More
N-Cbz-L-Isoleucin, TRC
Artikelnummer. 30353308
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30353308 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30353308 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC22755025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-L-isoleucine
CAS 3160-59-6
Summenformel C14 H19 N O4
Menge 25 g
Synonym L-Isoleucine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, Isoleucine, N-carboxy-, N-benzyl ester (6CI,7CI), Isoleucine, N-carboxy-, N-benzyl ester, L- (8CI), N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-isoleucine, ((Benzyloxy)carbonyl)-L-isoleucine, CBZ-L-Isoleucine, N-(Benzyloxycarbonyl)isoleucine, N-(Carbobenzyloxy)isoleucine, N-Benzyloxycarbonyl-L-isoleucine, N-Carbobenzoxy-L-isoleucine, N-Carbobenzyloxy-L-isoleucine, (2S,3S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-methylpentanoic acid, CBZ-L-isoleucine
InChI-Formel InChI=1S/C14H19NO4/c1-3-10(2)12(13(16)17)15-14(18)19-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12H,3,9H2,1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-,12-/m0/s1
SMILES CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-Name (2S,3S)-3-Methyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)pentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 265.3
Formelmasse 265.1314