Learn More
N-Cbz-L-Leucin, TRC
Artikelnummer. 30362950
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30362950 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30362950 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC22776010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-L-leucine
CAS 2018-66-8
Summenformel C14 H19 N O4
Menge 10 g
Synonym N-Benzyloxycarbonyl-L-leucine, L-Leucine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, Leucine, N-carboxy-, N-benzyl ester (6CI), Leucine, N-carboxy-, N-benzyl ester, L- (7CI,8CI), N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-leucine, (Benzyloxycarbonyl)leucine, (Carbobenzoxy)leucine, (Carbobenzyloxy)-L-leucine, Benzyloxycarbonyl-L-leucine, CBZ-L-leucine, Carbobenzoxy-L-leucine, L-(Carbobenzyloxy)leucine, L-N-(Benzyloxycarbonyl)leucine, N-(Benzyloxycarbonyl)-L-leucine, N-(Benzyloxycarbonyl)leucine, N-(Carbobenzoxy)leucine, N-Carbobenzoxy-L-leucine, N-Carbobenzyloxy-L-leucine, N-Carboxy-L-leucine N-benzyl ester, NSC 60039, CBZ-L-leucine
InChI-Formel InChI=1S/C14H19NO4/c1-10(2)8-12(13(16)17)15-14(18)19-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12H,8-9H2,1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)/t12-/m0/s1
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-4-Methyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)pentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 265.3
Formelmasse 265.1314