Learn More
N-Cbz-L-Tyrosin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Cbz-L-tyrosine |
| CAS | 1164-16-5 |
| Summenformel | C17H17NO5 |
| Menge | 50 g |
| Synonym | N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-tyrosine, N-Carboxy-L-tyrosine N-Benzyl Ester, (Benzyloxycarbonyl)tyrosine, Benzyloxycarbonyl-L-tyrosine, Carbobenzoxy-L-tyrosine, Carbobenzoxytyrosine, L-(Carbobenzyloxy)tyrosine, N-(Benzyloxycarbonyl)-L-tyrosine, N-(Benzyloxycarbonyl)tyrosine, N-Carbobenzoxy-L-tyrosine, N-Carbobenzoxytyrosine, N-Carbobenzyloxy-L-tyrosine, NSC 88488 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H17NO5/c19-14-8-6-12(7-9-14)10-15(16(20)21)18-17(22)23-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,15,19H,10-11H2,(H,18,22)(H,20,21)/t15-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC-Name | (2S)-3-(4-Hydroxyphenyl)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 315.32 |
| Formelmasse | 315.1107 |