Learn More
N-Chloracetyl-4-piperidincarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11384885
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11384885 5 g 5 Gramm
11374885 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384885 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18052.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 318280-69-2
Summenformel C8H12ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 205.64
MDL-Nummer MFCD02093986
InChI-Schlüssel PEQVHRULPWCLOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-chloroacetylisonipecotic acid, 1-2-chloroacetyl piperidine-4-carboxylic acid, 1-2-chloroacetyl-4-piperidinecarboxylic acid, acmc-20ak5i, n-chloroacetyl-dl-isonipecotic acid, 1-chloroacetylpiperidine-4-carboxylic acid, 1-chloroacetyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-chloroacetyl piperidine-4-carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-chloroacetyl, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-chloroacetyl-9ci
PubChem CID 1991140
IUPAC-Name 1-(2-Chloracetyl)Piperidin-4-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1CCN(CC1)C(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Chloroacetylisonipecotic acid
Schmelzpunkt 109°C to 111°C
Menge 5 g
Formelmasse 205.64
Reinheit (%) 98%