Learn More
n-(Chlormethyl)phthalimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081849
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11449872
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12018.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 17564-64-6 | C9H6ClNO2 | 195.602 g/mol
It is used as an agrochemical and medicine intermediates and is used in organic synthesis. Microporous membranes prepared from chemically modified polysulfone, which is a derivative of this compound have better streaming potential.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Agrochemikalie und Medizin-Zwischenprodukt verwendet und wird in der organischen Synthese eingesetzt. Mikroporöse Membranen, die aus chemisch modifiziertem Polysulfon hergestellt werden, das ein Derivat dieser Verbindung ist, haben ein besseres Strömungspotenzial.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Nicht kompatibel mit Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17564-64-6
Summenformel C9H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 195.602
MDL-Nummer MFCD00005898
InChI-Schlüssel JKGLRGGCGUQNEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-chloromethyl phthalimide, 2-chloromethyl isoindoline-1,3-dione, n-chloromethylphthalimide, chloromethylphthalimide, n-chloromethyltrimellitimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-chloromethyl, phthalimide, n-chloromethyl, 2-chloromethyl isoindole-1,3-dione, 2-chloromethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione
PubChem CID 87154
IUPAC-Name 2-(Chlormethyl)isoindol-1,3-dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N- (Chloromethyl)phthalimide
Schmelzpunkt 131°C to 135°C
Menge 25 g
Beilstein 140942
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 195.61
Reinheit (%) 97%