missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Chloromethyl(S)-Citalopramchlorid, TRC

Artikelnummer. 30011778
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011778 5 mg 5 Milligramm
30137708 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30011778 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3693405MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

Summenformel C21 H23 Cl F N2 O . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 409.32
Synonym (1S)-N-(Chloromethyl)-5-cyano-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-N,N-dimethyl- 1-isobenzofuranpropanaminium Chloride, N-Chloromethyl Escitalopram Chloride
IUPAC-Name Chloromethyl-[3-[(1S)-5-Cyano-1-(4-Fluorophenyl)-3H-Isobenzofuran-1-yl]Propyl]-Dimethylammonium; Chlorid
SMILES [Cl-].C[N+](C)(CCl)CCC[C@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Chloromethyl (S)-Citalopram Chloride
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Chloromethyl (S)-Citalopram Chloride
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C21H23ClFN2O.ClH/c1-25(2,15-22)11-3-10-21(18-5-7-19(23)8-6-18)20-9-4-16(13-24)12-17(20)14-26-21;/h4-9,12H,3,10-11,14-15H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t21-;/m0./s1
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Forensik
Menge 5 mg
Formelmasse 408.117
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.