missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Chloromethyl(S)-Citalopramchlorid, TRC

Artikelnummer. 30137708
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137708 50 mg 50 Milligramm
30011778 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30137708 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36934050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

Summenformel C21 H23 Cl F N2 O . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 409.32
Synonym (1S)-N-(Chloromethyl)-5-cyano-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-N,N-dimethyl- 1-isobenzofuranpropanaminium Chloride, N-Chloromethyl Escitalopram Chloride
IUPAC-Name Chloromethyl-[3-[(1S)-5-Cyano-1-(4-Fluorophenyl)-3H-Isobenzofuran-1-yl]Propyl]-Dimethylammonium; Chlorid
SMILES [Cl-].C[N+](C)(CCl)CCC[C@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Chloromethyl (S)-Citalopram Chloride
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Chloromethyl (S)-Citalopram Chloride
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C21H23ClFN2O.ClH/c1-25(2,15-22)11-3-10-21(18-5-7-19(23)8-6-18)20-9-4-16(13-24)12-17(20)14-26-21;/h4-9,12H,3,10-11,14-15H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t21-;/m0./s1
Lösungstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Menge 50 mg
Formelmasse 408.117
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.