Learn More
N-Chlorsuccinimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10396640 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10396640 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10697302 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
11935581 2.5 kg Kunststoffflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10396640 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 149251000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 128-09-6 | C4H4ClNO2 | 133.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128-09-6
Summenformel C4H4ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 133.53
InChI-Schlüssel JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-chlorosuccinimide, succinchlorimide, chlorosuccinimide, succinochlorimide, succinic n-chloroimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-chloro, 1-chloro-2,5-pyrrolidinedione, succinimide, n-chloro, ncs, caswell no. 807
PubChem CID 31398
ChEBI CHEBI:53203
IUPAC-Name 1-Chlorpyrrolidin-2,5-Dion
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Chlorosuccinimide
Schmelzpunkt 144.0°C to 150.0°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >110°C
Verlust bei Trocknung 4% (2g, 110°C, 2 hrs) max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (on dry substance) (Iodometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 21,38
Fieser 01,139; 02,69; 05,127; 06,115; 07,65; 08,103; 09,111; 10,94; 12,121; 13,62; 14,87; 15,86; 16,84
Merck Index 15,2167
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 14g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in chloroform,ether and ccl4,1g/150mL alcohol- 1g/50mL benzene,soluble in acetone
Formelmasse 133.53
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Chlorosuccinimide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.