Learn More
N-Crotonylglycin, TRC
Artikelnummer. 30363903
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30363903 100 mg 100 Milligramm
30358726 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30363903 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC818835100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1026721-15-2
Summenformel C6H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 143.14
Synonym N-[(2E)-1-Oxo-2-buten-1-yl]glycine
IUPAC-Name 2-[[(E)-but-2-Enoyl]-Aminosäure Essigsäure
SMILES C\C=C\C(=O)NCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Crotonylglycine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H9NO3/c1-2-3-5(8)7-4-6(9)10/h2-3H,4H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/b3-2+
Formelmasse 143.0582