Learn More
N-Cyclobutylidenisopropylamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Cyclobutylideneisopropylamine |
| CAS | 823-10-9 |
| Summenformel | C7H13N |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | N-Cyclobutylidene-1-methylethylamine, N-Cyclobutylidene-2-propanamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H13N/c1-6(2)8-7-4-3-5-7/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)N=C1CCC1 |
| IUPAC-Name | N-Propan-2-ylcyclobutanimin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 111.18 |
| Formelmasse | 111.1048 |