Learn More
N-Cyclohexylcyclohexanamin, Mikromol™
Artikelnummer. 18092000
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18092000 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18092000 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0678.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-Cyclohexylcyclohexanamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicyclohexylamine
CAS 101-83-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Dicyclohexylamine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H23 N
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Sodium Cyclamate Imp. D (EP), N-Cyclohexylcyclohexanamine, Sodium Cyclamate Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
SMILES C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
IUPAC-Name N-Cyclohexylcyclohexanamin
Molekulargewicht (g/mol) 181.32
Menge 100 mg
Formelmasse 181,183 g/mol