Learn More
N-Cyclohexylhydroxylaminhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352216
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11352216 5 g 5 Gramm
11342216 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352216 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03569.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25100-12-3 | C6H14ClNO | 151.634 g/mol
N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride is used in the preparation of 4-carbethoxy-2-cyclohexyl-5-(2H)-isoxazolone and hexahydroisoxazolequinoline analogs. It is also used in the preparation of N-cyclohexyl nitrone by reaction with aldehyde. Further, it acts as a hydroxylamination reagent for allyl esters. In addition to this, it serves as a reagent in the conversion of 1,2-dicarboxylic acids to alfa-beta-unsaturated carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Cyclohexylhydroxylamin-Hydrochlorid wird bei der Herstellung von 4-carbethoxy-2-cyclohexyl-5-(2H)-Isoxazolon und Hexahydroisoxazolchinolin-Analoga verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von N-Cyclohexyl-Nitron durch Reaktion mit Aldehyd verwendet. Darüber hinaus dient es als Hydroxylaminationsreagenz für Allylester. Darüber hinaus dient es als Reagenz bei der Umwandlung von 1,2-dicarbonsäuren in alfa-beta-ungesättigte Carbonsäuren.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25100-12-3
Summenformel C6H14ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 151.634
MDL-Nummer MFCD00012565
InChI-Schlüssel SSVAHXZUFFSFER-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-cyclohexylhydroxylamine hydrochloride, cyclohexylhydroxylamine hydrochloride, unii-r98vsp3t5l, r98vsp3t5l, cyclohexylhydroxylamine hcl, acmc-1ch2g, n-cyclohexylhydroxylarnine hydrochloride, n-cyclohexyl hydroxylamine hydrochloride, cyclohexanamine,n-hydroxy-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 3084432
IUPAC-Name N-Cyclohexylhydroxylamin;hydrochlorid
SMILES C1CCC(CC1)NO.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride
Schmelzpunkt ∽166°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 3672798
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 151.64
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride