Learn More
N-Cyclohexylsulfaminsäure (Cyclaminsäure), TRC
Artikelnummer. 30179866
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179866 50 mg 50 Milligramm
30180053 10 g 10 Gramm
30179830 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179866 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98772050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-88-9
Summenformel C6 H13 N O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 179.24
Synonym Cyclamic acid, Sulfamic acid, N-cyclohexyl-, Cyclohexanesulfamic acid (6CI,7CI,8CI), Sulfamic acid, cyclohexyl- (9CI), N-Cyclohexylsulfamic acid, Cyclamate, Cyclohexylamidosulfuric acid, Cyclohexylaminesulfonic acid, Cyclohexylsulfamic acid, Hexamic acid, NSC 220327, Polycat 200
IUPAC-Name Cyclohexylsulfamsäure
SMILES OS(=O)(=O)NC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclamic acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO3S/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10)
Formelmasse 179.0616