Learn More
N-Decan, technisch, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | -30°C |
| Farbe | Farblos |
| Siedepunkt | 174°C |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 100 mL |
| Formelmasse | 142.28g/mol |
| Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Decane
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.