Learn More
n-Decylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413098
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11413098 250 g 250 Gramm
11478750 500 g 500 Gramm
11403098 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413098 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18814.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-17-4 | C12H24O2 | 200.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-17-4
Summenformel C12H24O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.32
MDL-Nummer MFCD00026538
InChI-Schlüssel NUPSHWCALHZGOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-decyl acetate, acetic acid, decyl ester, n-decyl ethanoate, 1-decanol acetate, decyl ethanoate, acetate c 10, decanyl acetate, 1-decyl acetate, acetic acid n-decyl ester, decanol acetate
PubChem CID 8167
IUPAC-Name decyl acetate
SMILES CCCCCCCCCCOC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Decyl acetate
Dichte 0.867
Siedepunkt 244°C
Flammpunkt 125°C (257°F)
Brechungsindex 1.427
Menge 250 g
Beilstein 1762123
Formelmasse 200.32
Reinheit (%) 98%