Learn More
n-Decyltrichlorosilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387635
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387635 10 g 10 Gramm
11397635 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387635 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05912.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13829-21-5 | C10H21Cl3Si | 275.713 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13829-21-5
Summenformel C10H21Cl3Si
Molekulargewicht (g/mol) 275.713
MDL-Nummer MFCD00013600
InChI-Schlüssel HLWCOIUDOLYBGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym decyltrichlorosilane, trichloro decyl silane, n-decyltrichlorosilane, silane, trichlorodecyl, acmc-209chi, trichloro n-decyl silane, trichloro decyl silane #
PubChem CID 83764
IUPAC-Name Trichlor(decyl)silan
SMILES CCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 133°C to 137°C (5mmHg)
Chemischer Name oder Material n-Decyltrichlorosilane
Menge 10 g
Strukturformel CH3(CH2)9SiCl3
UN-Nummer UN2987
Beilstein 1749722
Flammpunkt >110°C (230°F)
Formelmasse 275.72
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.452
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.049