Learn More
N-Des[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl] Quetiapin-Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17993905
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17993905 5 g 5 Gramm
17954575 1 g 1 Gramm
17900975 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17993905 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2887405G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111974-74-4
Summenformel C17 H17 N3 S . 2 Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 368.32
Synonym 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Imp. B (EP) as Dihydrochloride, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-(1-piperazinyl)-, hydrochloride (1:2), Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-(1-piperazinyl)-, dihydrochloride (9CI), 11-(1-Piperazinyl)-dibenzo[b,f][1,4]thiazepine dihydrochloride, 11-Piperazin-1-yl-dibenzo[b,f][1,4]thiazepine dihydrochloride, 11-Piperazinodibenzo[b,f][1,4]thiazepine dihydrochloride, Norquetiapine dihydrochloride, N-Des[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]quetiapine dihydrochloride
IUPAC-Name 6-Piperazin-1-Ylbenzo[b][1,4]Benzothiazepin; Dihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.C1CN(CCN1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C17H17N3S.2ClH/c1-3-7-15-13(5-1)17(20-11-9-18-10-12-20)19-14-6-2-4-8-16(14)21-15;;/h1-8,18H,9-12H2;2*1H
Formelmasse 367.0677
Reinheit (%) >95%