Learn More
N-Desethyl-N-Methyl-rac-Rivastigmin, TRC
Artikelnummer. 30357333
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30357333 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30357333 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD292300100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R,S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl dimethylcarbamate
CAS 25081-93-0
Summenformel C13 H20 N2 O2
Menge 100 mg
Synonym N,N-Dimethylcarbamic acid 3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ester, Dimethylcarbamic acid 3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ester, Dimethylcarbamic acid m-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ester, m-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol dimethylcarbamate, Carbamic acid, dimethyl-, 3-[1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester (9CI), Carbamic acid, dimethyl-, m-[1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester (8CI), 3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl N,N-dimethylcarbamate, Phenol, m-[1-(dimethylamino)ethyl]-, dimethylcarbamate (ester) (8CI), 3-[(1RS)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Dimethylcarbamate, N-Desethyl N-Methyl rac-Rivastigmine
InChI-Formel InChI=1S/C13H20N2O2/c1-10(14(2)3)11-7-6-8-12(9-11)17-13(16)15(4)5/h6-10H,1-5H3
SMILES CC(N(C)C)c1cccc(OC(=O)N(C)C)c1
IUPAC-Name [3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl] N,N-dimethylcarbamat
Molekulargewicht (g/mol) 236.31
Formelmasse 236.1525