Learn More
N-Desisopropylmetoprolol (1-Amino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol), Mikromol™
Artikelnummer. 17961286
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17961286 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17961286 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0027.340025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-Desisopropylmetoprolol (1-Amino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Desisopropylmetoprolol
CAS 74027-60-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Desisopropylmetoprolol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H19 N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-Propanol, 1-amino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-, N-Desisopropylmetoprolol
InChI-Formel InChI=1S/C12H19NO3/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,14H,6-9,13H2,1H3
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)CN)cc1
IUPAC-Name 1-Amino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 225.28
Menge 25 mg
Formelmasse 225,1365 g/mol