Learn More
N-Desmethyl-3-Hydroxy-Mepivacain, TRC
Artikelnummer. 30354232
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30354232 10 mg 10 Milligramm
30357746 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30354232 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29184510MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 247061-17-2
Summenformel C14H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 248.32
Synonym N-(3-Hydroxy-2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1)O)C)N=C(C2CCCCN2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Desmethyl 3-Hydroxy Mepivacaine
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H20N2O2/c1-9-6-7-12(17)10(2)13(9)16-14(18)11-5-3-4-8-15-11/h6-7,11,15,17H,3-5,8H2,1-2H3,(H,16,18)
Formelmasse 248.1525