Learn More
N-Desmethylasenapin-d4 Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30367221
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30367221 10 mg 10 Milligramm
30363699 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30367221 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29074210MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1246820-54-1
Summenformel C16H11D4Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 312.23
Synonym (3aR,12bR)-rel-5-Chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole-d4 Hydrochloride
SMILES ClC1=CC2=C(C=C1)OC3=C(C=CC=C3)[C@@]4([H])[C@@]2([H])C([2H])([2H])NC4([2H])[2H].Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Desmethyl Asenapine-d4 Hydrochloride
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H14ClNO.ClH/c17-10-5-6-16-12(7-10)14-9-18-8-13(14)11-3-1-2-4-15(11)19-16;/h1-7,13-14,18H,8-9H2;1H/t13-,14-;/m0./s1/i8D2,9D2;