Learn More
N-Desmethylazatadin, TRC
Artikelnummer. 17953465
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17953465 50 mg 50 Milligramm
17953165 10 mg 10 Milligramm
17953275 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17953465 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29094050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38092-95-4
Summenformel C19 H20 N2
Molekulargewicht (g/mol) 276.3755
Synonym 6,11-Dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
IUPAC-Name 11-Piperidin-4-Yliden-5,6-Dihydrobenzo[1,2]Cyclohepta[2,4-b]Pyridin
SMILES C1CC(=C2c3ccccc3CCc4cccnc24)CCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Desmethyl Azatadine
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H20N2/c1-2-6-17-14(4-1)7-8-16-5-3-11-21-19(16)18(17)15-9-12-20-13-10-15/h1-6,11,20H,7-10,12-13H2
Formelmasse 276.1626