Learn More
N-Desmethyl-benzotropine Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Desmethyl Benzotropine hydrochloride |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H23NO.ClH/c1-3-7-15(8-4-1)20(16-9-5-2-6-10-16)22-19-13-17-11-12-18(14-19)21-17;/h1-10,17-21H,11-14H2;1H/t17-,18+,19+; |
| Formelmasse | 329.1546 |