Learn More
N-Desmethylclomipramin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30134786
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134786 25 mg 25 Milligramm
17990645 5 mg 5 Milligramm
17925115 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134786 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29158025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29854-14-6
Summenformel C18 H21 Cl N2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 337.29
Synonym Desmethylclomipramine Hydrochloride
IUPAC-Name 3-(2-Chlor-5,6-Dihydrobenzo[b][1]Benzazepin-11-yl)-N-Methylpropan-1-amin; Hydrochlorid
SMILES Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Desmethylclomipramine hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-4-12-21-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-9-10-16(19)13-18(15)21;/h2-3,5-6,9-10,13,20H,4,7-8,11-12H2,1H3;1H
Formelmasse 336.116
Reinheit (%) >95%