Learn More
N-Desmethylclozapin, TRC
Artikelnummer. 17914385
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17914385 25 mg 25 Milligramm
17970935 5 mg 5 Milligramm
17993115 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17914385 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29200025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6104-71-8
Summenformel C17 H17 Cl N4
Molekulargewicht (g/mol) 312.8
Synonym 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(1-piperazinyl)-, 8-Chloro-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Clozapine Imp. C (EP), Desmethylclozapine, Norclozapine, 8-Chloro-11-(1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, ACP 104, Demethylclozapine, N-Demethylclozapine, N-Desmethylclozapine, Clozapine-desmethyl
IUPAC-Name 3-Chlor-6-Piperazin-1-yl-11H-Benzo[b][1,4]Benzodiazepin
SMILES Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Desmethylclozapine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H17ClN4/c18-12-5-6-15-16(11-12)21-17(22-9-7-19-8-10-22)13-3-1-2-4-14(13)20-15/h1-6,11,19-20H,7-10H2
Formelmasse 312.1142
Reinheit (%) >95%