missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Desmethylclozapin, TRC

Artikelnummer. p-200164575
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17914385 25 mg 25 Milligramm
17970935 5 mg 5 Milligramm
17993115 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17914385 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29200025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6104-71-8
Summenformel C17 H17 Cl N4
Molekulargewicht (g/mol) 312.8
Synonym 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(1-piperazinyl)-, 8-Chloro-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Clozapine Imp. C (EP), Desmethylclozapine, Norclozapine, 8-Chloro-11-(1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, ACP 104, Demethylclozapine, N-Demethylclozapine, N-Desmethylclozapine, Clozapine-desmethyl
IUPAC-Name 3-Chlor-6-Piperazin-1-yl-11H-Benzo[b][1,4]Benzodiazepin
SMILES Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Desmethylclozapine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H17ClN4/c18-12-5-6-15-16(11-12)21-17(22-9-7-19-8-10-22)13-3-1-2-4-14(13)20-15/h1-6,11,19-20H,7-10H2
Formelmasse 312.1142
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.