Learn More
N-Desmethyldiltiazemhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30134042
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134042 50 mg 50 Milligramm
17973715 5 mg 5 Milligramm
17933265 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134042 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29161050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130606-60-9
Summenformel C21 H24 N2 O4 S . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 436.95
Synonym (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-5-[2-(methylamino)ethyl]-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate Hydrochloride, Diltiazem Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, N-Desmethyl-diltiazem Hydrochloride
IUPAC-Name [(2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-5-[2-(Methylamino)ethyl]-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-3-yl] Acetat; Hydrochlorid
SMILES Cl.CNCCN1C(=O)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](Sc2ccccc12)c3ccc(OC)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Desmethyldiltiazem Hydrochloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H24N2O4S.ClH/c1-14(24)27-19-20(15-8-10-16(26-3)11-9-15)28-18-7-5-4-6-17(18)23(21(19)25)13-12-22-2;/h4-11,19-20,22H,12-13H2,1-3H3;1H/t19-,20+;/m1./s1
Formelmasse 436.1224