Learn More
N-Desmethyl-Toremifenhydrochloridsalz, TRC
Artikelnummer. 30351836
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30351836 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30351836 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29446025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Desmethyl Toremifene hydrochloride
CAS 176671-73-1
Summenformel C25 H26 Cl N O . H Cl
Menge 25 mg
Synonym 2-[4-[(1Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]-N-methylethanamine Hydrochloride Salt, (Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-[4-[2-(N-methylamino)ethoxy]phenyl]-1-butene Hydrochloride Salt, Fc 1200 Hydrochloride Salt, N-Demethyltoremifene Hydrochloride Salt
InChI-Formel InChI=1S/C25H26ClNO.ClH/c1-27-18-19-28-23-14-12-22(13-15-23)25(21-10-6-3-7-11-21)24(16-17-26)20-8-4-2-5-9-20;/h2-15,27H,16-19H2,1H3;1H/b25-24-;
SMILES Cl.CNCCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CCCl)/c2ccccc2)\c3ccccc3
IUPAC-Name 2-[4-[(Z)-4-Chlor-1,2-diphenyl-but-1-enyl]phenoxy]-N-methyl-ethanamin;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 428.39
Formelmasse 427.147