Learn More
N-Desmethylcitalopram.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30459460
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459460 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459460 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMCTL1888HC10
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
N-Desmethylcitalopram.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desmethylcitalopram Hydrochloride
CAS 97743-99-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Desmethylcitalopram Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H19 F N2 O . Cl H
Synonym Citalopram Hydrobromide Imp. D (EP), Citalopram Imp. D (EP), Citalopram USP Related Compound D, Citalopram USP RC D, (1 RS)-1-(4-Fluorophenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Hydrochloride, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CNCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
IUPAC-Name 1-(4-Fluorphenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-3 H-2-benzofuran-5-carbonitril;hydrochlorid
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 346.83
Menge 10 mg
Formelmasse 346,1248 g/mol