Learn More
N-Desmethyltramadolhydrochlorid 1,0 mg/ml in Methanol (als freie Base), LoGiCal
Artikelnummer. 30457907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457907 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30457907 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0007.0701
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
N-Desmethyltramadolhydrochlorid 1,0 mg/ml in Methanol (als freie Base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Desmethyl-cis-tramadol Hydrochloride
CAS 1018989-94-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Desmethyl-cis-tramadol Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H23 N O2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym N-Desmethyltramadol Hydrochloride, Cyclohexanol, 1-(3-methoxyphenyl)-2-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (1:1), (1 R,2 R)-rel-, N-Demethyltramadol hydrochloride
InChI-Formel InChI=1 S/C15H23NO2.ClH/c1-16-11-13-6-3-4-9-15(13,17)12-7-5-8-14(10-12)18-2;/h5,7-8,10,13,16-17 H,3-4,6,9,11H2,1-2H3;1 H/t13-,15+;/m1./s1
SMILES Cl.CNC[C@H]1 CCCC[C@]1(O)c2cccc(OC)c2
IUPAC-Name (1R,2R)-1-(3-Methoxyphenyl)-2-(methylaminomethyl)cyclohexan-1-ol;hydrochlorid
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 285.81
Menge 1 mL
Formelmasse 285,1496 g/mol