missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Desmethyltramadolhydrochlorid, Mikromol™

Artikelnummer. 18060010
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18060010 100 mg 100 Milligramm
18043700 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18060010 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0007.07

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

N-Desmethyltramadolhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Desmethyl-cis-tramadol Hydrochloride
CAS 1018989-94-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Desmethyl-cis-tramadol Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C15 H23 N O2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym N-Desmethyltramadol Hydrochloride, Cyclohexanol, 1-(3-methoxyphenyl)-2-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (1:1), (1R,2R)-rel-, N-Demethyltramadol hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C15H23NO2.ClH/c1-16-11-13-6-3-4-9-15(13,17)12-7-5-8-14(10-12)18-2;/h5,7-8,10,13,16-17H,3-4,6,9,11H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m1./s1
SMILES Cl.CNC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(OC)c2
IUPAC-Name (1R,2R)-1-(3-Methoxyphenyl)-2-(methylaminomethyl)cyclohexan-1-ol;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 285.81
Menge 100 mg
Formelmasse 285.1496 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.