Learn More
SHOWA™ N-DEX™ Plus 8005PF Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 17827341
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
50 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17827341 Klein 50 Stück
17837341 Mittel 50 Stück
17847341 Groß 50 Stück
17857341 Extragroß 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17827341 Lieferant SHOWA™ Lieferanten-Nr. 8005PF07S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.40 €
    22.52 € / 50 Stück
    Sparen 4.88 €
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nitrilhandschuhe sind 8 mil dick und dreimal durchstoßfester als Latex- und Vinylhandschuhe.
Diese puderfreien Handschuhe aus 100 % Nitril eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Blutentnahme, Zahnhygiene, Lebensmittelzubereitung, medizinische Notfalldienste, Laborarbeiten und pharmazeutische Handhabung. Die patentierte Formulierung aus weichem Nitril mit niedrigem Modulus bietet eine ausgezeichnete Tastempfindlichkeit, Komfort und Fingerfertigkeit sowie ein kühleres, trockeneres Tragegefühl.
  • Beständigkeit gegen eine breite Palette von Chemikalien für Anwendungen, bei denen Schutz vor gelegentlichem Chemikalienkontakt oder -spritzern erforderlich ist
  • Beidseitig tragbar
  • Verringert die Ermüdung der Hände.
  • Einmalgebrauch
  • Länge: 9,5 in. (24 cm)
  • Farbe: Blau
  • Hergestellt in den USA
Bestellinformation
Jeder N-DEX Original Spender (Stil 7005PF) enthält 100 Handschuhe. Jeder Karton enthält 20 Spender (2000 Handschuhe). Jeder N-DEX Plus Spender (Stil 8005) enthält 50 Handschuhe. Jeder Karton enthält 20 Spender (1000 Handschuhe).
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität 21 CFR 170-199, FDA, NFPA, OSHA
Anwendungen Industrie
AQL 1,5
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitrile Gloves
Größe Klein
Dicke (angloamerikanisch) 8 mil
Dicke (metrisch) 0,20 mm
Modell 8005PFS
Zugfestigkeit 9 MPa
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 24 cm