Learn More
SHOWA™ N-DEX™ Plus 8005PF Nitrilhandschuhe
Description
Diese puderfreien Handschuhe aus 100 % Nitril eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Blutentnahme, Zahnhygiene, Lebensmittelzubereitung, medizinische Notfalldienste, Laborarbeiten und pharmazeutische Handhabung. Die patentierte Formulierung aus weichem Nitril mit niedrigem Modulus bietet eine ausgezeichnete Tastempfindlichkeit, Komfort und Fingerfertigkeit sowie ein kühleres, trockeneres Tragegefühl.
- Beständigkeit gegen eine breite Palette von Chemikalien für Anwendungen, bei denen Schutz vor gelegentlichem Chemikalienkontakt oder -spritzern erforderlich ist
- Beidseitig tragbar
- Verringert die Ermüdung der Hände.
- Einmalgebrauch
- Länge: 9,5 in. (24 cm)
- Farbe: Blau
- Hergestellt in den USA
Order Info
Jeder N-DEX Original Spender (Stil 7005PF) enthält 100 Handschuhe. Jeder Karton enthält 20 Spender (2000 Handschuhe). Jeder N-DEX Plus Spender (Stil 8005) enthält 50 Handschuhe. Jeder Karton enthält 20 Spender (1000 Handschuhe).
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | 21 CFR 170-199, FDA, NFPA, OSHA |
| Anwendungen | Industrie |
| AQL | 1,5 |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Nitrile Gloves |
| Show More |