Learn More
N-(Diphenylmethylen)glycin-tert-butylester, TRC
Artikelnummer. 30388561
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30388561 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388561 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4918005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Diphenylmethylene)glycine, t-Butyl Ester
CAS 81477-94-3
Summenformel C19 H21 N O2
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H21NO2/c1-19(2,3)22-17(21)14-20-18(15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h4-13H,14H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CN=C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name tert-butyl-2-(benzhydrylideneamino)acetat
Molekulargewicht (g/mol) 295.38
Formelmasse 295.1572