Learn More
n-Dipropylamin, TRC
Artikelnummer. 30373160
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30373160 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30373160 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD492150100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dipropylamine
CAS 142-84-7
Summenformel C6 H15 N
Menge 100 mg
Synonym 1-Propanamine, N-propyl- (9CI, ACI), Dipropylamine (8CI), N-Propyl-1-propanamine (ACI), Di-n-propylamine, Dipropanamine, N,N-Di(n-propyl)amine, N,N-Dipropylamine, n-Dipropylamine
InChI-Formel InChI=1S/C6H15N/c1-3-5-7-6-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
SMILES CCCNCCC
IUPAC-Name N-Propylpropan-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 101.19
Formelmasse 101.1204