Learn More
n-Docosanal, TRC
Artikelnummer. 30387319
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30387319 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30387319 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD678865500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Docosanal
CAS 57402-36-5
Summenformel C22H44O
Menge 500 mg
Synonym Docosanal, Behenyl Aldehyde, Docosyl Aldehyde, 1-Docosanal
InChI-Formel InChI=1S/C22H44O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h22H,2-21H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC=O
IUPAC-Name Docosanal
Molekulargewicht (g/mol) 324.58
Formelmasse 324.3392