Learn More
N-Docosane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409196
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11409196 25 g -
11419196 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11409196 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18050.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.12 €
    36.65 € / 25 Gramm
    Sparen 7.47 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 629-97-0 | C22H46 | 310.61 g/mol
It is employed as a perfuming agent in cosmetics industry. It is also used in organic synthesis, calibration, and temperature sensing equipment. Docosane is used to investigate commercially available waxes in the form of thin disc samples as possible diffraction intensity standards for macromolecular crystallography synchrotron beamlines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Parfüm in der Kosmetikindustrie eingesetzt. Es wird auch in organischen Synthesen, Kalibrierungen und Temperaturmessgeräten verwendet. Docosan wird zur Untersuchung handelsüblicher Wachse in Form von dünnen Scheibenproben als mögliche Diffraktionsintensitätsstandards für makromolekulare Synchrotron-Strahllinien in der Kristallographie verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-97-0
Summenformel C22H46
Molekulargewicht (g/mol) 310.61
MDL-Nummer MFCD00009348
InChI-Schlüssel HOWGUJZVBDQJKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-docosane, dokosan, unii-ow99q363ko, heneicosane, methyl, ch3-ch2 20-ch3, docosane, analytical standard, twt, normal-docosane, docosane, n, docosane
PubChem CID 12405
ChEBI CHEBI:46050
IUPAC-Name Docosan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Docosane
Schmelzpunkt 43°C to 46°C
Dichte 0.777
Siedepunkt 368°C to 369°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4455
Menge 25 g
Beilstein 1702206
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in alcohol.
Formelmasse 310.61
Reinheit (%) 99%