Learn More
N-Dodecan, > 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11411052 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11411052 1 L
11491042 100 mL
11401052 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11411052 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219515891
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 112-40-3
Summenformel C12H26
Molekulargewicht (g/mol) 170.34
MDL-Nummer MFCD00008969
InChI-Schlüssel SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
IUPAC-Name Dodecan
SMILES CCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-dodecane
Farbe Farblos
Dichte 0.753 at 25°C
Prozentgehaltsbereich >99%
Menge 1 L
Formelmasse 170.34
Reinheit (%) 0.995
Physikalische Form Flüssigkeit
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Dodecane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Dodecane