Artikelnummer. 10318393
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Menge
Packungsgröße
10318393
2.5 L
2.50 Liter
10142090
100 mL
100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer.
10318393
Lieferant
Fisher Chemical
Lieferanten-Nr.
D/5290/17
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Chemische Identifikatoren
CAS
112-40-3
Summenformel
C12H26
Molekulargewicht (g/mol)
170.34
MDL-Nummer
8969
InChI-Schlüssel
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym
n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID
8182
ChEBI
CHEBI:28817
IUPAC-Name
Dodecan
SMILES
CCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Schmelzpunkt
-12°C
Farbe
Farblos
Siedepunkt
215°C
Verpackung
Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge
2.5 L
Dampfdichte
&5.9
Formelmasse
170.34g/mol
Physikalische Form
Flüssig
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt.
Datenschutzrichtlinie .
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?