Learn More
N-Dodecylacrylat, tech. 90 %, stab. mit 60–100 ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485896
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15485896 100 mL 100 Milliliter
15495896 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485896 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60625.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.90 €
    51.65 € / 100 Milliliter
    Sparen 5.25 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2156-97-0 | C15H28O2 | 240.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2156-97-0
Summenformel C15H28O2
Molekulargewicht (g/mol) 240.39
MDL-Nummer MFCD00042871
InChI-Schlüssel PBOSTUDLECTMNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecyl acrylate, lauryl acrylate, n-lauryl acrylate, n-dodecyl acrylate, 2-propenoic acid, dodecyl ester, acrylic acid, dodecyl ester, acrylic acid lauryl ester, acrylic acid dodecyl ester, unii-90ik36wgvr, 90ik36wgvr
PubChem CID 75084
IUPAC-Name Dodecylprop-2-enoat
SMILES CCCCCCCCCCCCOC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Dodecyl acrylate
Namenshinweis stabilized with 60 to 100ppm 4-methoxyphenol
Dichte 0.884
Siedepunkt 120°C (0.75 mmHg)
Flammpunkt 110°C (230°F)
Strukturformel CH2=CHCOOC12H25
Brechungsindex 1.445
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1779069
Formelmasse 240.38
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch