Learn More
N-Dodecylacrylat, tech. 90 %, stab. mit 60–100 ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15495896
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Unit Size:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15495896 500 mL 500 Milliliter
15485896 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15495896 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H60625.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2156-97-0 | C15H28O2 | 240.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2156-97-0
Summenformel C15H28O2
Molekulargewicht (g/mol) 240.39
MDL-Nummer MFCD00042871
InChI-Schlüssel PBOSTUDLECTMNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecyl acrylate, lauryl acrylate, n-lauryl acrylate, n-dodecyl acrylate, 2-propenoic acid, dodecyl ester, acrylic acid, dodecyl ester, acrylic acid lauryl ester, acrylic acid dodecyl ester, unii-90ik36wgvr, 90ik36wgvr
PubChem CID 75084
IUPAC-Name Dodecylprop-2-enoat
SMILES CCCCCCCCCCCCOC(=O)C=C
Specifications
Chemischer Name oder Material n-Dodecyl acrylate
Namenshinweis stabilized with 60 to 100ppm 4-methoxyphenol
Dichte 0.884
Siedepunkt 120°C (0.75 mmHg)
Flammpunkt 110°C (230°F)
Strukturformel CH2=CHCOOC12H25
Brechungsindex 1.445
Menge 500 mL
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1779069
Formelmasse 240.38
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch