Learn More
n-Dodecyl Beta-D-Maltosid, TRC
Artikelnummer. 30137747
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137747 1 g 1 Gramm
30136290 5 g 5 Gramm
30006324 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137747 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD5253551G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69227-93-6
Summenformel C24 H46 O11
Molekulargewicht (g/mol) 510.62
Synonym n-Dodecyl β-D-Maltoside, 1-Dodecyl-β-D-maltoside, DDM, DDM (Detergent), Dodecyl O-β-D-Maltoside, Dodecyl β-D-Maltopyranoside, Dodecyl β-D-Maltoside, Dodecyl β-Maltopyranoside, Dodecyl β-Maltoside, Lauryl Maltoside, Lauryl β-D-Maltopyranoside, Lauryl β-D-Maltoside, Lauryl β-Maltopyranoside, Lauryl β-Maltoside, n-Dodecyl β-D-Maltopyranoside, β-1-n-Dodecyl-D-Maltoside, (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2R,3S,4R,5R,6S)-6-(Dodecyloxy)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-Dodecoxy-4,5-Dihydroxy-2-(Hydroxymethyl)Tetrahydropyran-3-yl]Oxy-6-(Hydroxymethyl)Tetrahydropyran-3,4,5-Triol
SMILES CCCCCCCCCCCCO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Dodecyl beta-D-Maltoside
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23+,24-/m1/s1
Formelmasse 510.304
Reinheit (%) >95%