Learn More
N-Dodecyl-β-D-Maltosid, 99 %, hochrein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10207353 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10207353 5 g Glasflasche 5 Gramm
10376221 1 g Glasflasche 1 Gramm
10415555 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10207353 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 329370050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 69227-93-6 | C24H46O11 | 510.6 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69227-93-6
Summenformel C24H46O11
Molekulargewicht (g/mol) 510.6
MDL-Nummer MFCD00043012
InChI-Schlüssel NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
Synonym n-dodecyl-beta-d-maltoside, lauryl maltoside, dodecyl maltoside, dodecyl-beta-d-maltoside, n-dodecyl b-d-maltoside, unii-di107e57b4, lauryl-beta-d-maltoside, dodecyl beta-d-maltoside, dodecyl b-d-maltopyranoside, dodecyl beta-d-maltopyranoside
PubChem CID 114880
ChEBI CHEBI:43769
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-Dodecoxy-4,5-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Dodecyl-β-D-maltoside
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 217,0 °C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 17, V,8, 12
Spezifischer Drehzustand +47.50 (20.00°C c=1,water)
Spezifische Drehung + 47.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble (100g/L). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Formelmasse 510.6
Reinheit (%) 99%
Güte Hochrein
Physikalische Form Pulver