Learn More
N-Dodecylbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499297
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499297 5 g 5 Gramm
11409307 25 g 25 Gramm
11419307 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499297 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21362.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 123-01-3 | C18H30 | 246.438 g/mol
n-Dodecylbenzene, is a precursor to sodium dodecylbenzenesulfonate, a surfactant that is a key ingredient of household laundry detergents, such as Tide. It is a widely used cleaner, dyeing assistant in textile industrial, degrease agent in electroplate, leather, de- inking agent in papering, rubber and plastic, break emulsion agent in oil industry, artesian well foaming agent in oil well.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-dodecylbenzol ist ein Vorläufer des Natriumdodecylbenzensulfonats, einem Tensid, das ein Schlüsselbestandteil von Haushaltswaschmitteln wie Tide ist. Es ist ein weit verbreiteter Reiniger, Färbe-Hilfsstoff in der Textilindustrie, Entfettungsmittel in der Galvanisierung, Leder, Entfärbungsmittel in der Papierindustrie, Gummi und Kunststoff, Demulgator in der Ölindustrie und Schaummittel für artesische Brunnen in der Ölbohrung.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln und Salpetersäure fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-01-3
Summenformel C18H30
Molekulargewicht (g/mol) 246.438
MDL-Nummer MFCD00008974
InChI-Schlüssel KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyldodecane, benzene, dodecyl, n-dodecylbenzene, laurylbenzene, phenyldodecane, marlican, dodecane, 1-phenyl, detergent alkylate, alkylate p 1, phenyldodecan
PubChem CID 31237
IUPAC-Name Dodecylbenzol
SMILES CCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Dodecylbenzene
Schmelzpunkt -7°C
Dichte 0.856
Siedepunkt 331°C
Flammpunkt 124°C (255°F)
Brechungsindex 1.482
Menge 5 g
Beilstein 1909107
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 246.44
Reinheit (%) 97%