Learn More
N-Dodecylmethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357096
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 11357096
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07025.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7311-30-0 | C13H29N | 199.382 g/mol
N-Dodecylmethylamine is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Dodecylmethylamin wird als Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7311-30-0
Summenformel C13H29N
Molekulargewicht (g/mol) 199.382
MDL-Nummer MFCD00026574
InChI-Schlüssel OMEMQVZNTDHENJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyldodecylamine, dodecyl methyl amine, dodecylmethylamine, 1-dodecanamine, n-methyl, n-dodecylmethylamine, dodecyl-methyl-amine, unii-88nn43i94s, methyldodecylamine, n-methyldodecanamine, n-methyl-n-dodecylamine
PubChem CID 81746
IUPAC-Name N-Methyldodecan-1-amin
SMILES CCCCCCCCCCCCNC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Dodecylmethylamine
Dichte 0.795
Siedepunkt 90°C to 92°C (0.9 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4395
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1739959
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 199.38
Reinheit (%) 98%