Learn More
n-Dodecylpyridiniumchlorid Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027044
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11435497
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23492.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 207234-02-4 | C17H30ClN | 283.88 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207234-02-4
Summenformel C17H30ClN
Molekulargewicht (g/mol) 283.88
MDL-Nummer MFCD00011987
InChI-Schlüssel GKQHIYSTBXDYNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-dodecylpyridin-1-ium chloride hydrate, laurylpyridinum chloride, 1-dodecylpyridinium chloride hydrate, 1-dodecylpyridin-1-ium hydrate chloride, c17h30n.cl.h2o, n-dodecylpyridinium chloride hydrate, dodecylpyridinium chloride monohydrate, n-dodecylpyridinium chloride monohydrate, 1-dodecylpyridin-1-ium chloride-water 1/1/1
PubChem CID 16211802
IUPAC-Name 1-Dodecylpyridin-1-ium;Chlorid;Hydrat
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+]1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Dodecylpyridinium chloride hydrate
Schmelzpunkt 88°C to 90°C
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 283.89 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%